Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-2 LC-Säulen
Trennen Sie aromatische Verbindungen und mäßig polare Verbindungen mit Hypersil Phenyl-2 LC-Säulen.
290.70 € - 691.63 €
Spezifikation
Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
---|---|
Partikelgröße | 5 μm |
pH | 2 to 8 |
Porengröße | 120 Å |
Oberfläche | 170 m²/g |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10151033
|
Thermo Scientific™
31905-254630 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
691.63 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10611144
|
Thermo Scientific™
31905-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10359333
|
Thermo Scientific™
31905-014001 |
5 μm | 4 mm | 10 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Trennen Sie aromatische und mäßig polare Verbindungen mit Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-2 LC-Säulen.
Die stationären Hypersil-Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochleistungsflüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die eine verbesserte chromatographische Leistung erfordern.
- Das 10 mm-Design bietet maximalen Schutz bei minimaler Retentionszunahme Passend für Thermo Scientific UNIGUARD Halter mit Direktanschluss und freistehende Halter
- Erhältlich in 4er Packungen
- Zur Trennung bestimmter aromatischer Verbindungen und mäßig polarer Verbindungen
- Ähnliche Retentionseigenschaften wie Hypersil MOS
- Alternative Selektivität zu C8
Spezifikation
5800 psi (400 bar) | |
2 to 8 | |
170 m²/g | |
L11 | |
5% | |
Yes |
5 μm | |
120 Å | |
60°C | |
Hypersil Classical | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.