Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-2 LC-Säulen
Trennen Sie aromatische Verbindungen und mäßig polare Verbindungen mit Hypersil Phenyl-2 LC-Säulen.
Marke: Thermo Scientific™ 31905-254630
Beschreibung
Trennen Sie aromatische und mäßig polare Verbindungen mit Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-2 LC-Säulen.
Die stationären Hypersil-Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochleistungsflüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die eine verbesserte chromatographische Leistung erfordern.
- Sehr gut geeignet für die Trennung polarer aromatischer Verbindungen und moderat polarer Verbindungen
- Retentionseigenschaften ähneln denen von Hypersil MOS
- Alternative Selektivität für C8
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analysesäule | |
250 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Phenyl (Ph) | |
Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
4,6 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
L11 | |
Hypersil, klassisch | |
5 % | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.