Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-2 LC-Säulen
Artikelnummer. 10611144 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 10611144
Marke: Thermo Scientific™ 31905154630
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Trennen Sie aromatische Verbindungen und mäßig polare Verbindungen mit Hypersil Phenyl-2 LC-Säulen.
Trennen Sie aromatische und mäßig polare Verbindungen mit Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-2 LC-Säulen.
Die stationären Hypersil-Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochleistungsflüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die eine verbesserte chromatographische Leistung erfordern.
  • Sehr gut geeignet für die Trennung polarer aromatischer Verbindungen und moderat polarer Verbindungen
  • Die Retentionseigenschaften ähneln denen von Hypersil MOS
  • Alternative Selektivität gegenüber C8
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Oberfläche 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L11
Stationäre Phase Phenyl (Ph)
Produktlinie Hypersil, klassisch
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollporös,Typ A
Kohlenstoffbeladung 5 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.