Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PREP C4 HPLC-Säulen
Artikelnummer. p-7160191 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
20 mm
25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16358576
Marke: Thermo Scientific™ 25505109270A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwendung für hydrophobe Analyten, die sich zu fest an andere Umkehrphasensäulen binden.
Erzielen Sie schnellere Trennungen für hydrophobe Analyten, wenn Sie die Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4 Umkehrphasen-HPLC-Säulen für Ihre Reinigungsanforderungen verwenden. Diese C4-Säulen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit und hohe Effizienz, was eine geringere Hydrophobizität als C8- oder C18-Säulen hervorhebt. Unsere Säulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen und einer Option für XtendedLife-Hardware erhältlich, die die Lebensdauer der Säule durch die Beibehaltung eines einheitlich verpackten Betts verbessert.
Vergleichbare Selektivität und niedrigere Retention als bei C18- oder C8-Säulen
  • Ausgezeichnete Retention und Trennung ausgeprägt hydrophober Analyte mit kurzen Alkylketten und niedriger Hydrophobizität mithilfe der Säule.
  • Optimal zur Analyse hydrophober Polypeptide und Proteine.
  • Selektivität C4 (USP L26).
Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
  • Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
  • Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
  • Hardware mit Standardflansch für Säulen mit einem Innendurchmesser von ≥ 40 mm.
  • Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.
XtendedLife Hardware
  • Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
  • Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich.
Kundenspezifische Bestellungen
  • Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden.
  • Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
  • Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
Über die Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-Säulen
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peakformen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Präparativsäule, Standard
Durchmesser (metrisch) 20 mm
Länge (metrisch) 100 mm
Max. Druck 4300 psi (295 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 175 Å
Oberfläche 220 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L26
Stationäre Phase C4
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 5 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase