Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8-HPLC-Säulen
Säulenformat: Vorsäulenkartusche, 4/Packung; Kohlenstoffbeladung: 7 %; Porengröße: 130 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 28203-102130
Beschreibung
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS-C8-HPLC-Säulen bieten eine hochwertige, basendeaktivierte Phase mit Endkappe und ähnlicher Selektivität wie C18, jedoch mit leicht schwächerer Retention. Diese wirtschaftlichen Säulen verfügen über eine geringere Silanol-Aktivität und bieten für Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrolllabors eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit. Das auf der Grundlage des bekannten Hypersil Silika basierende basendeaktivierte Silika zählt zu den beliebtesten verfügbaren Packungsmaterialien.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die ein besseres chromatographisches Leistungsverhalten erfordern.
- Eine exzellente Wahl für Säuren, Basen und neutrale Verbindungen
- Weniger aufnahmefähig als C18 ermöglicht schnellere Analysen
- Robuste, langlebige Säule
- Sehr zuverlässig für Routine-Assays
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analysesäule | |
HPLC | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 9 | |
170 m²/g | |
L7 | |
Hypersil BDS | |
7% | |
Ja |
2.1 mm | |
100 mm | |
3 μm | |
130 Å | |
60 °C | |
C8 | |
kugelförmiges, vollporöses, basendeaktiviertes Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.