Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8-HPLC-Säulen
Säulenformat: Vorsäulenkartusche, 4/Packung; Kohlenstoffbeladung: 7 %; Porengröße: 130 Å; Säulenphase: Umkehrphase
306.00 € - 846.22 €
Spezifikation
Porengröße | 130 Å |
---|---|
Oberfläche | 170 m²/g |
Temperatur | 60 °C |
USP-Typ | L7 |
Stationäre Phase | C8 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10672854
|
Thermo Scientific™
28205-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 5 μm |
670.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10448184
|
Thermo Scientific™
28205-053030 |
50 mm | 3 mm | 5 μm |
665.11 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10394173
|
Thermo Scientific™
28205-054630 |
50 mm | 4,6 mm | 5 μm |
638.10 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10110593
|
Thermo Scientific™
28203-102130 |
100 mm | 2.1 mm | 3 μm | N/A | ||||||
10582255
|
Thermo Scientific™
28205-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 5 μm |
727.14 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10354223
|
Thermo Scientific™
28205-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 5 μm |
694.99 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10680136
|
Thermo Scientific™
28203-104030 |
100 mm | 4 mm | 3 μm |
764.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10763016
|
Thermo Scientific™
28205-154030 |
150 mm | 4 mm | 5 μm |
732.09 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11583061
|
Thermo Scientific™
28205-124030 |
125 mm | 4 mm | 5 μm |
732.09 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10786153
|
Thermo Scientific™
28205-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
728.63 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10476664
|
Thermo Scientific™
28205-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm |
770.42 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10364653
|
Thermo Scientific™
28205-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
763.80 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10354653
|
Thermo Scientific™
28205-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm |
388.30 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10662854
|
Thermo Scientific™
28205-013001 |
10 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | ||||||
10099132
|
Thermo Scientific™
28203-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
802.86 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10332675
|
Thermo Scientific™
28203-153030 |
150 mm | 3 mm | 3 μm |
846.22 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10533215
|
Thermo Scientific™
28203-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 3 μm |
758.58 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10078942
|
Thermo Scientific™
28203-054630 |
50 mm | 4,6 mm | 3 μm |
702.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10600364
|
Thermo Scientific™
28203-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 3 μm |
739.68 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10512065
|
Thermo Scientific™
28203-014001 |
10 mm | 4 mm | 3 μm | N/A | ||||||
10747883
|
Thermo Scientific™
28203-013001 |
10 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | ||||||
10610764
|
Thermo Scientific™
28203-012101 |
10 mm | 2.1 mm | 3 μm | N/A | ||||||
10584285
|
Thermo Scientific™
28202-154630 |
150 mm | 4.6 mm | 2,4 μm | N/A | ||||||
10457514
|
Thermo Scientific™
28202-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | N/A | ||||||
10137604
|
Thermo Scientific™
28202-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 2,4 μm | N/A | ||||||
10239914
|
Thermo Scientific™
28202-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | N/A | ||||||
10343105
|
Thermo Scientific™
28202-052130 |
50 mm | 2.1 mm | 2,4 μm | N/A | ||||||
11969108
|
Thermo Scientific™
28202-014001 |
10 mm | 4 mm | 2,4 μm | N/A | ||||||
11919108
|
Thermo Scientific™
28202-012101 |
10 mm | 2.1 mm | 2,4 μm | N/A | ||||||
10100883
|
Thermo Scientific™
28205-012101 |
10 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS-C8-HPLC-Säulen bieten eine hochwertige, basendeaktivierte Phase mit Endkappe und ähnlicher Selektivität wie C18, jedoch mit leicht schwächerer Retention. Diese wirtschaftlichen Säulen verfügen über eine geringere Silanol-Aktivität und bieten für Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrolllabors eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit. Das auf der Grundlage des bekannten Hypersil Silika basierende basendeaktivierte Silika zählt zu den beliebtesten verfügbaren Packungsmaterialien.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die ein besseres chromatographisches Leistungsverhalten erfordern.
Komfort, Kosteneffizienz und effektiver Schutz.- Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Retentionsanstieg.
- Passend für Thermo Scientific™ UNIGUARD™ Direct-Connection Halter und für eigenständige Halter
Spezifikation
130 Å | |
60 °C | |
C8 | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
170 m²/g | |
L7 | |
7 % | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.