Learn More
Invitrogen™ RNAlater™ Stabilisierungslösung
Sofortige RNase-Inaktivierung und RNA-Stabilisierung innerhalb von Geweben oder Zellen
Marke:  Invitrogen™ AM7024
321.34 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10391085
  • 482.00 € / 250 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
Ambion™, RNAlater
1 x 250 ml
Flüssig
RNAlater™ Stabilisierungslösung
RNA-Lagerreagenz
Raumtemperatur
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ RNAlater™ Stabilisierungslösung > 1 x 250 ml
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.