Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino-HPLC-Säulen
Säulenformat: Vorsäulenkartusche, 4/Packung; Kohlenstoffbeladung: 2 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
290.70 € - 3922.66 €
Spezifikation
Porengröße 120 Å
Oberfläche 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L8
Stationäre Phase Amino (NH2)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 14
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10670916
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30703-052130
50 mm 2.1 mm 3 μm N/A N/A N/A
10553045
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
30703-054630
50 mm 4,6 mm 3 μm
676.48 €
1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16338586
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30705-259270A
250 mm 20 mm 5 μm
3922.66 €
1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10007174
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30703-102130
100 mm 2,1 mm 3 μm
761.97 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10495913
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30703-152130
150 mm 2,1 mm 3 μm
811.54 €
1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10405923
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
30703-154630
150 mm 4,6 mm 3 μm
805.33 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10755973
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
30705-254630
250 mm 4,6 mm 5 μm
734.71 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10414393
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30705-154630
150 mm 4,6 mm 5 μm
704.98 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10039642
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30705-104630
100 mm 4.6 mm 5 μm N/A N/A N/A
11563041
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30705-103030
100 mm 3 mm 5 μm
702.50 €
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10631514
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30705-014001
10 mm 4 mm 5 μm
383.99 €
4 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10107894
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30705-013001
10 mm 3 mm 5 μm N/A N/A N/A
10269314
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
30703-014001
10 mm 4 mm 3 μm
411.05 €
4 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10774047
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30703-012101
10 mm 2,1 mm 3 μm
454.15 €
4 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese vielseitige Aminopropylphase von Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino-LC-Säulen wurde für die Analyse von Zucker entwickelt. Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität. Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino-LC-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die ein besseres chromatographisches Leistungsverhalten erfordern.
  • Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Retentionsanstieg. Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Direct-Connection Halter und eigenständige Halter
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 4 Stück
Eigenschaften der APS-2-Festphase
  • Besonders hohe Empfindlichkeit für Zucker
  • Kann in drei Modi verwendet werden: Umkehrphase, Normalphase, schwacher Anionenaustausch
Erforderlich:
Thermo Scientific Uniguard™ Direct-Connection oder eigenständiger Halter
Spezifikation
Spezifikation
120 Å
60 °C
Amino (NH2)
No
170 m²/g
L8
2 %
Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino-HPLC-Säulen