Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino-HPLC-Säulen
Säulenformat: Vorsäulenkartusche, 4/Packung; Kohlenstoffbeladung: 2 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
Marke: Thermo Scientific™ 30703-054630
281.80 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese vielseitige Aminopropylphase von Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino-LC-Säulen wurde für die Analyse von Zucker entwickelt. Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität. Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino-LC-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die ein besseres chromatographisches Leistungsverhalten erfordern.
- Im Umkehrphasen-Modus eignen sich die Hypersil APS-2 Säulen besonders für die Kohlenhydrat-Analyse: besonders empfindlich gegenüber Zucker
- Alternative Selektivität gegenüber Silika in der Normalphase
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Auch erhältlich als 10-μm-Ausführung. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analysesäule | |
IC | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
L8 | |
Hypersil, klassisch | |
2 % | |
No | |
Analysesäule |
4,6 mm | |
50 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Amino (NH2) | |
Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A | |
Mixed-Mode | |
Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.