Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino-HPLC-Säulen
Product Code. 10107894 Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
20 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
4 Stück
Product Code. 10107894
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 30705013001
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Säulenformat: Vorsäulenkartusche, 4/Packung; Kohlenstoffbeladung: 2 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
Diese vielseitige Aminopropylphase von Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino-LC-Säulen wurde für die Analyse von Zucker entwickelt. Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität. Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino-LC-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die ein besseres chromatographisches Leistungsverhalten erfordern.
  • Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Retentionsanstieg. Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Direct-Connection Halter und eigenständige Halter
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 4 Stück
Eigenschaften der APS-2-Festphase
  • Besonders hohe Empfindlichkeit für Zucker
  • Kann in drei Modi verwendet werden: Umkehrphase, Normalphase, schwacher Anionenaustausch
Erforderlich:
Thermo Scientific Uniguard™ Direct-Connection oder eigenständiger Halter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Säulenformat Vorsäulenkartusche, 4 pro Packung
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Zur Verwendung mit Uniguard Direct-Connection Halter und freistehender Halter
Länge (metrisch) 10 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Oberfläche 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L8
Stationäre Phase Amino (NH2)
Produktlinie Hypersil, klassisch
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 2 %
Säulentyp Mixed-Mode
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
Typ Vorsäulenkassette, 4/Pckg.
Show More Show Less
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.