Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Extraktionsspitzen für SPE im Mikrobereich, 10 bis 200 μl
Die innovativen SPE-Mikropipettenspitzen ermöglichen eine schnellere Probenvorbereitung mit minimalem Probenverlust.
237.00 € - 375.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion im Mikromaßstab
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikropipetten
Produktlinie HyperSep
Typ Spitze
Volumen (metrisch) 10 bis 200 µl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10191213
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60109-209
BioBasic C18; 10 bis 200 µl Volumen Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10566375
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60109-210
BioBasic C8; 10 bis 200 µl Volumen Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10344083
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60109-211
BioBasic C4; 10 bis 200 µl Volumen Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10775174
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60109-213
C18 plus Hypercarb; 10 bis 200 µl Volumen; Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10465363
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60109-214
HILIC; 10 bis 200 ul Volumen Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10055824
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60109-215
Trypsin; Volumen 10 bis 200 µl Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10652094
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60109-216
Titandioxid; Volumen 10 bis 200 µl Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10516015
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60109-218
Zirkoniumdioxid; Volumen 10 bis 200 µl Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10223603
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60109-212
Hypercarb; 10 bis 200 µl Volumen Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Die innovativen SPE-Mikropipettenspitzen ermöglichen eine schnellere Probenvorbereitung mit minimalem Probenverlust und die Trennung kleinster Volumen bis 100 nl.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Spitzen für SPE im Mikrobereich sind mit vielen gängigen Chemikalien für eine breite Palette von Anwendungen erhältlich. Sie verfügen über eine einzigartige Mikropipettenspitze, bei der das chromatographische Material direkt auf die Innenfläche aufgebracht ist. Es werden keine Klebstoffe oder Polymere verwendet, dadurch wird eine Kontamination durch die Trägermatrix ausgeschlossen.
HyperSep Spitzen für Festphasenextraktion im Mikrobereich sind ideal für die Arbeit mit kleinen Probenmengen geeignet. Zu den typischen Anwendungen gehören:
  • Massenspektrometrie
  • Entsalzung
  • Proteinreinigung
  • MALDI
  • Elektrophorese
  • HPCE
  • HPLC
  • CEC
Spitzen sind mit einer Kapazität von 1 bis 10 µl und einer Kapazität von 10 bis 200 µl erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Festphasenextraktion im Mikromaßstab
HyperSep
10 bis 200 µl
Mikropipetten
Spitze
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Extraktionsspitzen für SPE im Mikrobereich, 10 bis 200 μl