Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Extraktionsspitzen für SPE im Mikrobereich, 10 bis 200 μl
Die innovativen SPE-Mikropipettenspitzen ermöglichen eine schnellere Probenvorbereitung mit minimalem Probenverlust.
Marke:  Thermo Scientific™ 60109-211
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10344083
Beschreibung
Beschreibung
Die innovativen SPE-Mikropipettenspitzen ermöglichen eine schnellere Probenvorbereitung mit minimalem Probenverlust und die Trennung kleinster Volumen bis 100 nl.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Spitzen für SPE im Mikrobereich sind mit vielen gängigen Chemikalien für eine breite Palette von Anwendungen erhältlich. Sie verfügen über eine einzigartige Mikropipettenspitze, bei der das chromatographische Material direkt auf die Innenfläche aufgebracht ist. Es werden keine Klebstoffe oder Polymere verwendet, dadurch wird eine Kontamination durch die Trägermatrix ausgeschlossen.
HyperSep Spitzen für Festphasenextraktion im Mikrobereich sind ideal für die Arbeit mit kleinen Probenmengen geeignet. Zu den typischen Anwendungen gehören:
Massenspektrometrie
Entsalzung
Proteinreinigung
MALDI
Elektrophorese
HPCE
HPLC
CEC
Die Spitzen sind mit einem Fassungsvermögen von 1 bis 10 µl und von 10 bis 200 µl erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
BioBasic C4; 10 bis 200 µl Volumen
Mikropipetten
BioBasic C4
10 bis 200 µl
Festphasenextraktion im Mikromaßstab
HyperSep
Spitze
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Extraktionsspitzen für SPE im Mikrobereich, 10 bis 200 μl > BioBasic C4; Volumen 10 bis 200 μl
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.