Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Extraktionsspitzen für SPE im Mikrobereich, 10 bis 200 μl
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Die innovativen SPE-Mikropipettenspitzen ermöglichen eine schnellere Probenvorbereitung mit minimalem Probenverlust und die Trennung kleinster Volumen bis 100 nl.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Spitzen für SPE im Mikrobereich sind mit vielen gängigen Chemikalien für eine breite Palette von Anwendungen erhältlich. Sie verfügen über eine einzigartige Mikropipettenspitze, bei der das chromatographische Material direkt auf die Innenfläche aufgebracht ist. Es werden keine Klebstoffe oder Polymere verwendet, dadurch wird eine Kontamination durch die Trägermatrix ausgeschlossen.
Massenspektrometrie
Entsalzung
Proteinreinigung
MALDI
Elektrophorese
HPCE
HPLC
CEC
Die Spitzen sind mit einem Fassungsvermögen von 1 bis 10 µl und von 10 bis 200 µl erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Zirkoniumdioxid; Volumen 10 bis 200 µl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktion im Mikromaßstab |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikropipetten |
| Produktlinie | HyperSep |
| Sorbens | HyperSep Zirkoniumdioxid |
| Typ | Spitze |
| Volumen (metrisch) | 10 bis 200 µl |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.