Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Tip Microscale SPE Extraktionsspitzen, 1 bis 10 μl
Die innovativen SPE-Mikropipettenspitzen ermöglichen eine schnellere Probenvorbereitung mit minimalem Probenverlust.
Marke: Thermo Scientific™ 60109-207
Beschreibung
Die innovativen SPE-Mikropipettenspitzen ermöglichen eine schnellere Probenvorbereitung mit minimalem Probenverlust und die Trennung kleinster Volumen bis 100 nl.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Spitzen für SPE im Mikrobereich sind mit vielen gängigen Chemikalien für eine breite Palette von Anwendungen erhältlich. Sie verfügen über eine einzigartige Mikropipettenspitze, bei der das chromatographische Material direkt auf die Innenfläche aufgebracht ist. Es werden keine Klebstoffe oder Polymere verwendet, dadurch wird eine Kontamination durch die Trägermatrix ausgeschlossen.
HyperSep Spitzen für Festphasenextraktion im Mikrobereich sind ideal für die Arbeit mit kleinen Probenmengen geeignet. Zu den typischen Anwendungen gehören:
- Massenspektrometrie
- Entsalzung
- Proteinreinigung
- MALDI
- Elektrophorese
- HPCE
- HPLC
- CEC
Spitzen sind mit einer Kapazität von 1 bis 10 µl und einer Kapazität von 10 bis 200 µl erhältlich.
Spezifikation
Trypsin; Volumen 1 bis 10 µl | |
Mikropipetten | |
HyperSep Trypsin | |
1 bis 10 µl |
Festphasenextraktion im Mikromaßstab | |
HyperSep | |
Spitze |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.