Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Gentamicin Antibiotika-Testblättchen
Bestimmen Sie manuell die Empfindlichkeit von Mikroorganismen gegen antimikrobielle Substanzen über ein Antibiogramm (AST) und mit Hilfe eines umfangreichen Sortiments an hochwertigen, anwenderfreundlichen Antibiotika-Testblättchen.
Marke:  Thermo Scientific™ CT0794B
38.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11993812
  • 39.45 € / 250 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Bestimmen Sie manuell die Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen anhand von Antibiotika-Empfindlichkeitstests (AST) in Verbindung mit den zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Oxoid™ Gentamycin-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests.
  • Leicht ablesbare Beschriftung
  • Bruchsichere, federbelastete Kassetten
  • Anzeige für das Ende der Kassette
  • Reproduzierbare Leistung
Bestellhinweis:
50 Scheiben/Kassette; 5 Kassetten/Packung. Wird nur in Einheiten von 5 Kassetten/Packung verkauft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gentamicin
120 µg
CN
Antimikrobielle Empfindlichkeit
50 Scheiben/Kassette
Entspricht den CLSI-Richtlinien
Oxoid Gentamicin-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
Testblättchen für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
5 Kassetten/Packung
50 Scheiben/Kassette
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6242212 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2025 Catalog NumberCT0794B
Chargennummer6191426 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Catalog NumberCT0794B
Chargennummer6178072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog NumberCT0794B
Chargennummer6121983 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog NumberCT0794B
Chargennummer3809800 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2024 Catalog NumberCT0794B
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ Gentamicin Antibiotika-Testblättchen > 120 μg