Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ C8-Platten
Brauchen Sie eine weniger aufnahmefähige Alternative zu C18-Säulen für polare und unpolare Verbindungen? Diese hydrophoben C8-Mikrotiterplatten mit Umkehrphase bieten eine hervorragende Arbeitsleistung.
Marke:  Thermo Scientific™ 60300-445
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10513425
  • 411.89 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ C8-Platten bieten eine weniger retentive Alternative zu C18 für polare und unpolare Verbindungen und eignen sich gut für Methoden, die eine geringere Retention als C18 erfordern. Die Kartuschen eignen sich ideal für die Analyse von:
  • Arzneimitteln und ihren Metaboliten in biologischen Proben
  • Peptiden in biologischen Proben
HyperSep C8 SPE-Mikrotiterplatten und Einzelwells bieten ausgezeichnete Leistungseigenschaften für mäßig polare Analyten. Sie bieten auch das Potenzial für polare Wechselwirkungen, die größer sind als bei C18.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskassetten bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format. Die Kassetten sind in einer großen Auswahl an Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und bei Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung an das 96-Well-Format ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
96-Well-Platte; Bettgewicht 10 mg
Drogenscreening, Metaboliten und Peptide in biologischen Proben
HyperSep
Wellplatte für Festphasenextraktion
10 mg
40 bis 60 μm
HyperSep C8
1 ml
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ C8-Platten > 96-Well-Platte; Säulenbettgewicht 10 mg; Säulenvolumen 1 ml