Beschreibung
An aminoglycoside antibiotic that kills bacteria by inhibiting protein synthesisHygromycin B is used for the selection and maintenance of prokaryotic and eukaryotic cells that contains the hygromycin resistance gene. This gene is frequently used as a selectable marker in research on plants. It stabilizes the transfer ribonucleic acid (tRNA)-ribosomal acceptor site, thereby inhibiting translocation. In addition to this, it serves as an aminoglycosidic antibiotic which inhibits protein synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- Hygromycin is an aminoglycosidic compound that shows antibiotic activity. It is produced by Streptomyces hygroscopicus
- Hygromycin acts against both prokaryotic and eukaryotic cells, having the ability to inhibit protein synthesis. It also stabilizes the transfer ribonucleic acid (tRNA)-ribosomal acceptor site, thereby inhibiting translocation. This compound prevents ribosome translocation during translation elongation by binding the 30S rRNA proximal to the ribosomal E, P, and A sites
Application
- In clinical and plant research, this compound can be used as a marker to select and maintain prokaryotic and eukaryotic cells containing the hygromycin resistance gene
- Hygromycin also presents an anthelmintic activity against nematode parasites of chickens
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hygromycin B |
Typ | Hygromycin B |
Physikalische Form | Lyophilized Powder |
Farbe | Braun |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3462 |
Merck Index | 14,4852 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water,methanol,buffer solution and ethanol; Immiscible with less polar solvents. |
Formelmasse | 527.53 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N26L007 | Analysenzertifikat | 28/02/2025 | J60681.03,J60681.MC,J60681.MD |
Z27K058 | Analysenzertifikat | 31/12/2024 | J60681.03,J60681.MC,J60681.MD |
X16K015 | Analysenzertifikat | 30/10/2024 | J60681.03,J60681.MC,J60681.MD |
U07K066 | Analysenzertifikat | 21/08/2024 | J60681.03,J60681.MC,J60681.MD |
S26K014 | Analysenzertifikat | 02/07/2024 | J60681.03,J60681.MC,J60681.MD |
Sicherheit und Handhabung
- Hygromycin B
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hygromycin B
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%