Learn More
Hygromycin B, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15413419
Hygromycin B, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413419
250 mg
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15413419
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60681.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Ein Aminoglykosid-Antibiotikum, das Bakterien abtötet, indem es die Proteinsynthese hemmt
An aminoglycoside antibiotic that kills bacteria by inhibiting protein synthesisHygromycin B is used for the selection and maintenance of prokaryotic and eukaryotic cells that contains the hygromycin resistance gene. This gene is frequently used as a selectable marker in research on plants. It stabilizes the transfer ribonucleic acid (tRNA)-ribosomal acceptor site, thereby inhibiting translocation. In addition to this, it serves as an aminoglycosidic antibiotic which inhibits protein synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Aminoglykosid-Antibiotikum, das Bakterien abtötet, indem es die Proteinsynthese hemmt. Hygromycin B wird für die Selektion und Erhaltung von prokaryotischen und eukaryotischen Zellen verwendet, die das Hygromycin-Resistenzgen enthalten. Dieses Gen wird häufig als selektierbarer Marker in der Pflanzenforschung verwendet. Es stabilisiert die Transfer-Ribonukleinsäure (tRNA)-ribosomale Akzeptorstelle und hemmt so die Translokation. Darüber hinaus dient es als Aminoglykosid-Antibiotikum, das die Proteinsynthese hemmt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Methanol, Pufferlösung und Ethanol. Nicht mischbar mit weniger polaren Lösungsmitteln.
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für die Diagnostik oder Therapie bei Tieren oder Menschen bestimmt. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31282-04-9
Summenformel C20H37N3O13
Molekulargewicht (g/mol) 527.524
MDL-Nummer MFCD06795479
InChI-Schlüssel GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N
PubChem CID 134129613
IUPAC-Name (3'S,3aS,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7R,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6S)-3-Amino-2,6-Dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl]oxy-6'-[(1S)-1-Amino-2-Hydroxyethyl]-6-(hydroxymethyl)spiro[4,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-oxan]-3',4',5',7-tetrol
SMILES CNC1CC(C(C(C1O)OC2C3C(C(C(O2)CO)O)OC4(O3)C(C(C(C(O4)C(CO)N)O)O)O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hygromycin B
Typ Hygromycin B
Physikalische Form Lyophilisiertes Pulver
Farbe Braun
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3462
Merck Index 14,4852
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,methanol,buffer solution and ethanol; Immiscible with less polar solvents.
Formelmasse 527.53
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hygromycin B
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hygromycin B
Name des Produkts
Hygromycin B, Thermo Scientific Chemicals >