Learn More
Ansell HyFlex™ 48-101 nahtlose Nylonhandschuhe mit Polyurethanbeschichtung
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Entwickelt für Anwendungen mit leichter Beanspruchung, die Komfort und Abriebfestigkeit erfordern
- Die Polyurethanbeschichtung verbessert die Griffsicherheit bei trockenen oder leicht öligen Anwendungen
- Nahtlose Konstruktion verhindert Reizungen
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
Beschichteter Bereich | Handfläche |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Schwarz |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Spezifisch |
Material | Nylon |
Produkttyp | Nahtlos gestrickte Handschuhe |
Größe | 6 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Montage, Inspektion und Verpackung |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell HyFlex™ 48-101 nahtlose Nylonhandschuhe mit Polyurethanbeschichtung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur