Learn More
Ansell™ HyFlex™ Nitrilschaumhandschuhe der Serie 11-840 für leichte Beanspruchung
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
10
11
Beschreibung
- Mehrzweck-Handschuhe für leichte Belastungen
- Die robuste 1.1 mm FORTIX™ Nitrilschaumbeschichtung bietet eine Abriebfestigkeit gemäß EN 4 mit bis zu zweifacher Abriebleistung gegenüber anderen leichten, getauchten Strickhandschuhen
- Die FORTIX™ Beschichtung ist im Vergleich zu früheren Rezepturen um 20 % atmungsaktiver – für kühlere, trockenere Hände und weniger Schweiß
- Das eng anliegende Futter passt sich den natürlichen Konturen der Hand an und sorgt so für ein angenehmeres Tragegefühl: an der Basis des kleinen Fingers (zusätzlicher Komfort), an den Fingerspitzen (hervorragendes Tastgefühl) und an der Handfläche (mehr Fingerfertigkeit)
- Bietet eine ausgewogene Balance aus robuster Abriebleistung, erhöhtem Komfort und hoher Fingerfertigkeit
- Ideale Lösung für Mitarbeiter, die zwischen verschiedenen Aufgaben wechseln
- Das silikonfreie Material bedeutet, dass vor dem Lackieren keine Silikonkontaminationen auf Metallteile übertragen werden
Anwendungen:
- Montage von kleinen und mittelgroßen Teilen
- Zuführung der Leitungen
- Allgemeine Handhabung
- Rohmaterialaufnahme
- Schrauben und Lösen
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Frei von umweltschädlichen Stoffen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:1999 |
Beschreibung | Bauweise: Gestrickt |
Farbe | Schwarz, Grau |
Oberflächenbehandlung außen | Beschichtete Handfläche |
Material | Nitrilschaum |
Produkttyp | Mehrzweck-Handschuhe für leichte Beanspruchung |
Größe | 10 |
Modell | Gauge: 15 |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Auskleidungsmaterial | Spandex Nylon |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ HyFlex™ Nitrilschaumhandschuhe der Serie 11-840 für leichte Beanspruchung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur