Learn More
Ansell™ HyFlex™ Nitrilschaumhandschuhe der Serie 11-840 für leichte Beanspruchung
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Industrielle Mehrzweckhandschuhe
- Die robuste 1.1 mm FORTIX™ Nitrilschaumbeschichtung (Patent angemeldet) bietet eine Abriebfestigkeit gemäß EN 4 mit bis zu zweifacher Abriebleistung gegenüber anderen leichten, getauchten Strickhandschuhen
- Die FORTIX™ Beschichtung ist im Vergleich zu früheren Rezepturen um 20 % atmungsaktiver – für kühlere, trockenere Hände und weniger Schweiß
- Das eng anliegende Futter passt sich den natürlichen Konturen der Hand an und sorgt so für ein angenehmeres Tragegefühl: an der Basis des kleinen Fingers (zusätzlicher Komfort), an den Fingerspitzen (hervorragendes Tastgefühl) und an der Handfläche (mehr Fingerfertigkeit)
- Mit ausgewogener Balance an robuster Abriebleistung, erhöhtem Komfort und hoher Fingerfertigkeit
- Ideale Lösung für Mitarbeiter, die zwischen verschiedenen Aufgaben wechseln
- Das silikonfreie Material bedeutet, dass vor dem Lackieren keine Silikonkontaminationen auf Metallteile übertragen werden
Anwendungen:
- Justieren von Teilen, Systemen
- Justieren von Systemen und Schrauben
- Zusammenbau und Montage von Komponenten
- Montage und Demontage von Anlagen
- Zusammenbau und Inspektion von Komponenten
- Fahrgestellmontage, Karosseriebau
- Kommissionierung, Befestigung von Teilen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2001 |
| Bauweise | Knit |
| Beschreibung | Gauge:15 |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Schwarz, Grau |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Nein |
| Material | Nitrilschaum |
| Produkttyp | Industrielle Handschuhe |
| Größe | 8 |
| Mehr anzeigen |