Learn More
Ansell Hyflex™ Serie 11-423 fusselfreie Handschuhe für mittlere Beanspruchung mit INTERCEPT™ Technologie
Artikelnummer. 15329069 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 15329069
Marke: Ansell 11423090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Intelligente Kombination aus Abrieb- und Schnittfestigkeit. Bietet nicht nur den Schutz, der in trockenen und leicht öligen Umgebungen erforderlich ist, sondern bringt den Mitarbeitern auch bei, die Risikostufen zu verstehen.
  • Die innovative Polyurethanbeschichtung verbessert die Grifffähigkeit in trockenen oder leicht öligen Umgebungen
  • Das Indikatorensystem wurde entwickelt, um die Auswahl der richtigen Handschutzstufe zu vereinfachen
  • Farbcodiert, damit Mitarbeiter immer den richtigen Grad an Schnittschutz tragen
  • Hochleistungsfasern widerstehen Temperaturen bis 100 °C (212 °F)
  • Der wasserbasierte Herstellungsprozess ist umweltfreundlich
  • Das Strickhandgelenk verhindert, dass Schmutz und Verunreinigungen in den Handschuh gelangen
  • Silikonfrei, DMF-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accelerator Free Yes
Anwendungen Industrial
Coating Material Nitrile
Farbe Green
Latex Free Yes
Material Nitrile
Produkttyp Mechanical Protection Gloves
Größe 9