Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-300 (ex Monysoft 1) Artikelnummer.: 15898737
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ HyFlex™ 11-300 (ex Monysoft 1)
Artikelnummer. 15898737 Alle ansehen Ansell Produkte
8, Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Produkttyp:
Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
Artikelnummer. 15898737
Marke: Ansell™ 11300080
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tragekomfort und Produktschutz
  • Handschuh ohne Fadenunterbrechungen und Nähte gestrickt
  • Textil-Innenfutter aus Polyamidfaden mit hoher Elastizität.
  • Elastischer Strickbund.
  • Die beidhändige Form verdoppelt die Lebensdauer des Handschuhs, da beide Seiten verwendet werden können.
  • Ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit durch seine Erweiterbarkeit.
  • Fusselfreie Handschuhe.
  • Exzellenter Komfort und Fingerfertigkeit
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nylon
Klassifikation Kategorie I
Bauweise Nahtloser Strick
Stulpenmaterial Nylon
Beschreibung Komfort und Produktschutz
Farbe Weiß
Einwegprodukt Nein
Oberflächenbehandlung außen Nylon
Güte Industrieausführung
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Nylon
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
Größe 8
Sterilität Unsteril
Modell HyFlex 11-300, 11-300
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mechanischer Schutz
Farbe der Handschuhstulpe Weiß
Art der Handschuhstulpe Strick
Saumfarbe Braun
Auskleidungsmaterial Nylon
Auskleidung Gestrickt
Verpackungsart Polybeutel/Karton
Serie Serie Hyflex 11
Abmessungen (L x B) 251 mm x 80 mm
Länge (angloamerikanisch) 251 mm
Gewicht (metrisch) 9 g
Name des Produkts
Ansell™ HyFlex™ 11-300 (ex Monysoft 1) >