Learn More
Ansell HyFlex™ 11-132 Anti-Static Lint-Free Polyamide Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
10
Beschreibung
- Nahtlos aus Endlosgarn gestrickt
- Elastischer Textilträger aus Polyamid mit Kupferanteil
- Dank ihrer antistatischen Eigenschaften schützen die Handschuhe den Träger vor elektrostatischen Entladungen
- Die Handschuhe sind beidseitig tragbar sind, wodurch ihre Lebensdauer verdoppelt wird
- Flusenfreie Handschuhe mit feinen, dehnbaren Maschen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
Bauweise | Nahtloser Strick |
Farbe | Naturfarben |
Hand | Beidhändig |
Material | Ansell Intercept Technology™ Garn |
Größe | 10 |
Norm EN 388 | 1131A |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Serie | 11-132 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell HyFlex™ 11-132 Anti-Static Lint-Free Polyamide Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur