Learn More
Salzsäure, 36 % w/w aq., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Salzsäure wird in chemischen Synthesereaktionen zur Herstellung von Vinylchlorid, Düngemitteln, Farbstoffen, Pigmenten und pharmazeutischen Inhaltsstoffen verwendet. Sie kommt auch in der Katalysatorregeneration, Gummiherstellung, Galvanik, Halbleiterherstellung, Lederbräunung und Baumwollsaatverarbeitung zum Einsatz.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Salzsäure wird in chemischen Synthesereaktionen zur Herstellung von Vinylchlorid, Düngemitteln, Farbstoffen, Pigmenten und pharmazeutischen Inhaltsstoffen verwendet. Sie kommt auch in der Katalysatorregeneration, Gummiherstellung, Galvanik, Halbleiterherstellung, Lederbräunung und Baumwollsaatverarbeitung zum Einsatz.
Löslichkeit
Vollständig in Wasser mischbar
Hinweise
Kühl und trocken lagern, nicht in der Nähe von Säuren und Alkalien lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydrochloric acid |
Siedepunkt | 81,5°bis 110 °C |
Konzentration | 36% w/w wässrige Lösung |
Dichte | 1,19 |
Geruch | Stechend |
Menge | Gehäuse 2500mL |
UN-Nummer | UN1789 |
Merck Index | 14,4780 |
Löslichkeitsinformationen | Completely miscible with water. |
Formelmasse | 36.46 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N26L021 | Analysenzertifikat | 28/02/2025 | L13091.0F,L13091.AU |
M23L020 | Analysenzertifikat | 20/02/2025 | L13091.0F,L13091.AU |
Z09K031 | Analysenzertifikat | 26/12/2024 | L13091.0F,L13091.AU |
Y04K014 | Analysenzertifikat | 14/11/2024 | L13091.0F,L13091.AU |
S24K022 | Analysenzertifikat | 08/10/2024 | L13091.0F,L13091.AU |
Sicherheit und Handhabung
- Hydrochloric acid, 36% w/w aq. Soln.
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%