Learn More
Salzsäure 34 – 37 %, Trace Metal™, für die Spurenmetallanalyse, Fisher Chemical Artikelnummer.: 11355890
Salzsäure 34 – 37 %, Trace Metal™, für die Spurenmetallanalyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11355890
2,5 l
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2,5 l
Artikelnummer. 11355890
Marke: Fisher Chemical A508P212
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CH2Cl2, CAS-Nummer-7647-01-0, 500 ml, 57 °C, farblos, 36,46 g/mol, –35 °C, 11324, Flüssigkeit, 1,27, 350 mbar bei 20 °C, 1,8 mPaS bei 15 °C
CH2Cl2, CAS-Nummer-7647-01-0, 500 ml, 57 °C, farblos, 36,46 g/mol, –35 °C, 11324, Flüssigkeit, 1,27, 350 mbar bei 20 °C, 1,8 mPaS bei 15 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
SMILES Cl
Spezifikation
pH 1
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -35 °C
Siedepunkt 57 °C
Dampfdruck 125 mbar bei 20 °C
Menge 2,5 l
Viskosität 1,8 mPaS bei 15 °C
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 36.46g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid, 34-37%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salzsäure 34 – 37 %, Trace Metal™, für die Spurenmetallanalyse, Fisher Chemical >