Learn More
Salzsäure 37 %, für Spurenmetallanalyse, d=1.18, Primar Plus™, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10496253 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2,5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10496253
Marke: Fisher Chemical H/1196/PB17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ClH, CAS-Nummer 7647-01-0, wasserfreie Salzsäure, acide chlorhydrique, Chlorwasserstoff, Salzsäure, chloorwaterstof, Wasserstoffchlorid, Hydrogenchlorid, Chlorwasserstoff HCl, Chlorwasserstoffsäure, Salzsäuregas, 2,5 l, 57 °C, CHEBI:17883, farblos, 36,46 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
pH 1
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -35 °C
Siedepunkt 57 °C
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Dampfdruck 125 mbar bei 20 °C
Menge 2,5 l
Viskosität 1,8 mPaS bei 15 °C
Physikalische Form Flüssig
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Formelmasse 36.46g/mol