Learn More
Salzsäure 34 – 37 %, Trace Metal™, für die Spurenmetallanalyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2,5 l
Beschreibung
CH2Cl2, CAS-Nummer-7647-01-0, 500 ml, 57 °C, farblos, 36,46 g/mol, –35 °C, 11324, Flüssigkeit, 1,27, 350 mbar bei 20 °C, 1,8 mPaS bei 15 °C
Spezifikation
Spezifikation
pH | 1 |
Farbe | Farblos |
Schmelzpunkt | -35 °C |
Siedepunkt | 57 °C |
Dampfdruck | 125 mbar bei 20 °C |
Menge | 500 ml |
Viskosität | 1,8 mPaS bei 15 °C |
Physikalische Form | Flüssig |
Formelmasse | 36.46g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid, 34-37%
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P353-Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salzsäure 34 – 37 %, Trace Metal™, für die Spurenmetallanalyse, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur