Learn More
HYDRANAL™ – NEXTGEN Coulomat AG-FI, Honeywell Fluka™
Anolyt für die coulometrische Karl-Fischer-Titration für Zellen mit und ohne Membran
Marke:  Honeywell Fluka 34433-500ML
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 16822370
  • 149.82 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Methanolbasiert
  • Frei von Imidazol
  • Frei von CMR-Substanzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat AG-FI
0.893 g/cm3 (at 20°C)
500 mL
≥60%
Glasflasche
Flüssig
UN1230
Gelb
14°C
67-56-1
64°C to 65°C (Methanol)
-98°C (Methanol)
≤90%
Completely Miscible in Water
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
HYDRANAL™ – NEXTGEN Coulomat AG-FI, Honeywell Fluka™ > 500 mL