Learn More
Invitrogen™ Mouse DPPIV (DPP4/CD26) ELISA Kit
ELISA
Marke: Invitrogen™ EMDPP4X5
Beschreibung
The Mouse DPPIV (DPP4/CD26) ELISA quantitates Ms DPPIV in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms DPPIV. Principle of the method The Mouse DPPIV solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CD26 (Dipeptidyl-Peptidase IV, DPP-IV, Adenosindeaminase (ADA)-Bindungsprotein) ist eine atypische Serin-Protease aus der Prolyloligopeptidase-Familie. CD26 wird auf Lymphozyten exprimiert und während der T-Zellen-Aktivierung hochreguliert. CD26 wird auch auf aktivierten B-Zellen und natürlichen Killerzellen und übermäßig auf dem Epithelium exprimiert. CD26 wird in Verbindung mit einer Vielzahl von biologischen Funktionen genannt, z. B. T-Zell-Aktivierung, Zelladhäsion mit extrazellulärer Matrix wie Fibronektin oder Kollagen, und HIV-Infektion. Die Vernetzung von CD26 mit diesem Antikörper verbessert die Anti-CD3-induzierte IL-2-Produktion erheblich. CD26 identisch mit Adenosindesaminase-Komplexprotein2 und dem T-Zell-Aktivierungsantigen CD26. Außerdem ist CD26 ein intrinsisches Glykoprotein der Membran und eine Serinexopeptidase, die X-Prolindipeptide vom N-Terminus von Polypeptiden abspaltet. Veränderungen der CD26-Peptidase-Aktivität sind charakteristisch für eine bösartige Transformation, und die enzymatische Aktivität steigt mit Tumorgrad und -schwere dramatisch an. CD26 wird in verschiedenen Blutzellentypen, aber auch in Zellen exprimiert, die histogenetisch mit aktivierten Fibroblasten verwandt sind. Veränderungen der CD26-Dichte wurden an zirkulierenden Monozyten und CD4+-T-Zellen während der rheumatoiden Arthritis und des systemischen Lupus erythematodes beobachtet.
Spezifikation
P28843 | |
0,45 ng/mL | |
DPPIV (DPP4) ELISA-Kit, 96 Assays, 1 Kit, Maus-Spezies, Proteasen, Peptidasen- und Inhibitorenproteinfamilie, Zellzyklus und Proliferationsforschung, Enzym-Linked Immunosorbent Assay für die Quantifizierung und den Nachweis von Dppiv (Dpp4) i. | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
Kolorimetrisch | |
Proteasen, Peptidasen und Inhibitoren | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin , Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN- gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN(OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, PSelektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
5 x 96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
13482 | |
Maus | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 5 μl; Serum, 5 μl; Überstand, 100 μl | |
RP23-87G8.2, Cd26, Dpp-4, THAM | |
1 h 20 min |
0,41 ng/mL bis 100 ng/mL | |
0,45 ng/mL bis 100 ng/mL | |
DPPIV (DPP4) | |
Biotin | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
TMB | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CD26, Dpp-4, THAM | |
<12% | |
Waschpuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, Standard, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, SAV-HRP, Stopplösung, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Chromogen | |
5 x 96 Tests | |
Zellzyklus und Proliferation | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
4 h 45 min |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.