Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese starken Kationenaustauschsäulen für die hochauflösende, hocheffiziente Analyse monoklonaler Antikörper (mAbs) und zugehöriger Varianten.
Marke:  Thermo Scientific™ 085198
1655.75 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15124725
  • 1664.03 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 LC-Säulen für die hochauflösende, hocheffiziente Analyse monoklonaler Antikörper (mAbs) und zugehöriger Varianten. Das einzigartige, nicht poröse, pellikulare Harz bietet die Auflösungsleistung zur Trennung von mAb-Varianten, die sich nur durch einen geladenen Rest unterscheiden. Eine hydrophile Schicht umgibt die Polymer-Beads und eliminiert hydrophobe Wechselwirkungen mit dem Harz, wodurch sehr effiziente Peaks erzielt werden. Eine firmeneigene gepfropfte Kationenaustauschoberfläche sorgt für eine pH-Selektivitätskontrolle für Trennungen mit hoher Auflösung.
Herausragende Leistung bei der Analyse von mAb-Varianten
  • Außergewöhnlich hohe Auflösung für mAb-Varianten
  • Ideal für die Charakterisierung und Bewertung der Qualitätskontrolle von mAbs
  • Gut geeignet für Stabilitätsuntersuchungen, die Entwicklung therapeutischer Methoden mit mAbs und durchsatzstarkes Screening
  •  Ausgezeichnete säulen- und chargenübergreifende Reproduzierbarkeit eliminiert das Problem der Säulenvariabilität bei Stabilitäts- und QS/QK-Tests
  • Erfüllt die gesetzlichen Auflagen für die Charakterisierung von Biopharmazeutika
In verschiedenen Größen erhältlich
  • Erhältlich in Partikelgrößen von 3, 5 und 10 μm im Standard- und UHPLC-Format
  • Säulen mit kleinerer Partikelgröße ermöglichen dieselbe Auflösung wie die 10-μm-Säulen, jedoch mit wesentlich kürzerer Analysezeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
150 mm
5 μm
Nicht porös
Raumtemperatur bis 60 °C
MAbPac
Ionenaustausch
Analysesäule
Responsibly packaged
4 mm
5000 psi (345 bar)
2 bis 12
Each
Sulfonat
Sphärisches, nicht poröses Polymer
Ionenaustausch
Bio-LC
Dokumentation
Catalogs
Manuals
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 HPLC-Säulen > 5 μm; 4 x 150 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.