Learn More
Cytiva HyClone™ Newborn Bovine Calf Serum, Heat Inactivated
Augment cell culture growth with this cost-effective alternative to Fetal Bovine Serum (FBS)
Marke: Cytiva SH30118.04HI
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt mittels sorgfältiger Gewinnungs- und Verarbeitungsverfahren einschließlich Blutentnahme, um höchste Produktqualität zu gewährleisten
- Gewährleistet hervorragende Kulturergebnisse ohne Sorge um Kontamination
- HyClone™ bietet eine vollständige Kontrolle über den gesamten Gewinnungs- und Produktionsprozess und somit eine hundertprozentige Rückverfolgbarkeit
- Serum von neugeborenen Kälbern wird den gleichen sorgfältigen Gewinnungs- und Verarbeitungsverfahren (einschließlich Blutentnahme) wie andere Rinderserumprodukte unterzogen
- In den USA gewonnen, vollständige Rückverfolgbarkeit bis zur Originalquelle
- Alter des Tieres zum Zeitpunkt der Gewinnung weniger als 10 Tage
- Niedriger Antikörpergehalt, hohe Wachstumsfaktoren
- Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
Spezifikation
Bei oder unter –10 °C lagern | |
Vereinigte Staaten | |
Rinderserum von neugeborenen Kälbern | |
Steril | |
Hitzeinaktiviert | |
≤ 50 EU/ml | |
Ja | |
HyClone™ |
<10 Tage | |
Flüssig | |
1.000 ml | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
1000 mL | |
Verbesserung des Zellkulturwachstums | |
≤ 25 mg/dl | |
gefroren |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Newborn Bovine Calf Serum, Heat Inactivated > 1000 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur