Learn More
Hexan-Fraktion, für die Analyse, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 390740010
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10405485
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexanes
92112-69-1, 110-54-3
0.6590g/mL
1 L
Glasflasche
1.3748 to 1.3810
0.659
CH3(CH2)4CH3
0.01% max.
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Analytisch
-95.0°C
0.0002 meq/g max.
69.0°C
−22°C
Flüssig
0.0005% max.
C6H14
0.31 mPa.s (20°C)
Hex
86.18
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2345847 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number390740025,390740100,390740010
ChargennummerA0468299 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number390740025,390740100,390740010
ChargennummerA0468298 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number390740025,390740100,390740010
Chargennummer2412288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number390740025,390740100,390740010
ChargennummerA0397704 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number390740025,390740100,390740010
Name des Produkts
Hexan-Fraktion, für die Analyse, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals > 1 l-Glasflasche