Learn More
Cytiva HyClone™ Newborn Bovine Calf Serum, Heat Inactivated
Augment cell culture growth with this cost-effective alternative to Fetal Bovine Serum (FBS)
48.20 € - 262.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei oder unter –10 °C lagern |
---|---|
Age | <10 Tage |
Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Rinderserum von neugeborenen Kälbern |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12694237
|
Cytiva
SH30118.02HI |
100 ml |
48.20 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12664237
|
Cytiva
SH30118.03HI |
500 ml |
147.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12654207
|
Cytiva
SH30118.04HI |
1.000 ml |
262.00 €
1000 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Produced using careful collection and processing procedures, including venipuncture, to provide the highest quality product available
- Ensures excellent culture results without fear of contamination
- HyClone™ maintains complete control of the entire collection and production process for 100% traceability
- Newborn bovine calf serum undergoes the same careful collection and processing procedures (including venipuncture) used for other bovine serum products
- Sourced from the United States with complete traceability back to original source
- Age of animal at time of collection less than 10 days old
- Low in antibodies and high in growth factors
- Virus panel testing according to 9 CFR 113.53
Spezifikation
Bei oder unter –10 °C lagern | |
Vereinigte Staaten | |
Rinderserum von neugeborenen Kälbern | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
≤ 50 EU/ml | |
Ja | |
HyClone™ |
<10 Tage | |
Flüssig | |
Steril | |
Hitzeinaktiviert | |
Verbesserung des Zellkulturwachstums | |
≤ 25 mg/dl | |
gefroren |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Newborn Bovine Calf Serum, Heat Inactivated