Learn More
Cytiva HyClone™ McCoy's 5A Medien
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit HyClone™ McCoy's 5A-Medien, die nach ISO 9001-zertifizierten Verfahren hergestellt werden.
Marke: Cytiva SH30200.FS
Beschreibung
- Ein mit Cytiva HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
- Alle Produkte werden mit gereinigtem Prozesswasser hydriert und einer sterilen Filterung unterzogen.
- Hergestellt nach ISO9001-zertifizierten Verfahren
Spezifikation
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Glutamin, Natriumhydrogencarbonat, Phenol Red | |
ISO 9001:2000 | |
McCoy's 5A mit L-Glutamin und Phenolrot |
McCoy's 5A Medium mit L-Glutamin, Natriumbicarbonat | |
0,1 μm steril gefiltert | |
6 x 500 mL | |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |