Learn More
Thermo Scientific™ S70-AT Festwinkelrotor
Mit diesem Rotor, der eine Kapazität von 20 x 0,5 ml und Drehzahlen von bis zu 70.000 U/min bietet, zentrifugieren Sie effizient Proben während der Pelletierung mehrerer Mikroproben und der Lipoprotein-Flotation.
Marke: Thermo Scientific™ 45591
17688.00 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ S70-AT Festwinkelrotor, der eine Kapazität von 20 x 0,5 ml und Drehzahlen von bis zu 70.000 U/min bietet, zentrifugieren Sie effizient Proben während der Pelletierung mehrerer Mikroproben und der Lipoprotein-Flotation.
Merkmale:
- Festwinkelrotor (30°) aus Titan
- Kapazität: 20 x 0,5 ml
- Max. Drehzahl/RZB: 70.000 U/min/307.052 × g
- K-Faktor: 30,7
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Serie Mikro-Ultrazentrifuge, MX Serie Stand-Mikro-Ultrazentrifugen
Empfohlen für:
Geeignet für die Pelletierung mehrerer Mikroproben und Lipoprotein-Flotation.
Spezifikation
S70-AT Festwinkelrotor | |
Festwinkelrotor | |
307.052 × g | |
56,1 mm | |
30,7 | |
7 mm | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX und MX Plus Mikro-Ultrazentrifugen | |
238.636 × g |
Titan | |
20 x 0,5 ml | |
70.000 U/min | |
31 mm | |
56 mm | |
3,1 lb. (1,4 kg) | |
30° | |
169.672 × g |