Learn More
Cytiva HyClone™ FetalClone™ III Serum (USA)
Artikelnummer. p-7058046
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verarbeitung:
Bestrahlt (25 bis 40 Dosen)
Bestrahlt (30 bis 45 Dosen)
Hitzeinaktiviert
Ohne
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10295162
Marke: Cytiva SH30109.02
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entwickelt für Fibroblast-Anwendungen, ergänzen sie das Zellkulturwachstum mit HyClone™ FetalClone™ III Serum (Herkunftsland: USA), der am weitesten verbreiteten Alternative für fötales Kälberserum (FKS).
  • Kostengünstige Alternative zu FKS
  • Leistung vergleichbar mit der von FKS
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
  • Geringe Endotoxin- und Hämoglobin-Spiegel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Weitere Assays Albumin, Alkalische Phosphatase, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcium, Chlorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukose, IgG, Anorganischer Phosphor, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, Osmolalität, GPT, Serum, Natrium, Kalium, GOT, Serum, Gesamt-Protein, Natrium, TEBK / TIBC, Gesamt-Bilirubin, Gesamt-Protein
Zertifizierung/Konformität Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen
Inhalt und Lagerung Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Produkttyp FBS-Ersatzserum
Menge 100 mL
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm
Verarbeitung Ohne
Getestet auf Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, Hämadsorbierende Stoffe, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoxin-Konzentration ≤ 10 EU/ml
Hitzeinaktiviert Nein
Hämoglobin-Konzentration ≤ 20 mg/dl
IgG-Gehalte Typischerweise weniger als 2 μg/ml
Produktlinie HyClone
Nachgewiesenes Mykoplasma Nein
USDA-Sicherheitstest enthalten USDA-geprüft
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Gefahrenhinweis
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
  • UNKNOWN ACUTE-9.9 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 9.9% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.