Learn More
Invitrogen™ Human Serpin A5/Protein C Inhibitor ELISA Kit
ELISA
Marke: Invitrogen™ EH412RB
Beschreibung
Human Serpin A5/Protein C Inhibitor quantitates human Serpin A5/Protein C Inhibitor in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Serpin A5/Protein C Inhibitor.
Dieses Gen codiert ein Mitglied der Superfamilie der Serinproteinase-Inhibitoren (Serpin). Dieses Mitglied ist der Hauptinhibitor des Gewebe-Plasminogen-Aktivators (tPA) und der Urokinase (uPA) und ist daher ein Inhibitor der Fibrinolyse. Defekte in diesem Gen sind die Ursache für Plasminogen-Aktivator-Inhibitor-1-Mangel (PAI-1-Mangel) und hohe Konzentrationen des Genprodukts sind mit Thrombophilie assoziiert. Alternativ wurden für dieses Gen gespleißte Transkriptvarianten gefunden, die verschiedene Isoformen codieren.
Spezifikation
4933415L04; acrosomaler Serin-Proteasehemmer; Alpha-1-Antiproteinase; antitr; Antitrypsin; PAI3; Pai-3; Pci; PCI-B; PLANH3; Plasma-Serin-Proteasehemmer; Plasminogen-Aktivator-Inhibitor 3; Plasminogen-Aktivator-Inhibitor III; Plasminogen-Aktivator-Inhibitor-3; PROCI; Protein C-Inhibitor; Serin (oder Cystein) Peptidase-Inhibitor, Clade A, Mitglied 5; Serin (oder Cystein) Proteinase-Inhibitor, Clade A, Clade A, Clade A, Clade A (Alpha-1) Serin (oder Cystein)-Proteinase-Inhibitor, Clade A, Mitglied 5; Serpin A5; Serpin-Familie A-Mitglied 5; Serpin-Peptidase-Inhibitor, Clade A (Alpha-1-Antiproteinase, Antitrypsin), Mitglied 5; Serpin-Peptidase-Inhibitor, Clade A, Mitglied 5; Serpina5 | |
24 pg/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
SERPINA5 | |
<10% | |
HRP | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
24,58 bis 6.000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
P05154. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
96 Tests | |
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl | |
SERPINA5 | |
4 h 45 min |