Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 120-5 C18 EC-Trennsäule für die HPLC
Säulenformat: Standardsäule; Kohlenstofflast: 11 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 720051.40
416.20 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Standardsäule | |
125 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Gehäuse C18 | |
11% | |
Ja | |
HPLC-EC-Trennsäule |
4 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
200 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 120-5 C18 EC-Trennsäule für die HPLC > Innendurchmesser:4mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur