Learn More
Gibco™ Puromycin-Dihydrochlorid
Aminonukleosid-Antibiotikum, hergestellt von Streptomyces Alboniger
Marke: Gibco™ A1113803
285.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24361" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Puromycin hemmt die Peptidyl-Übertragung auf pro- und eukaryotischen Ribosomen; die Resistenz wird durch Expression des Pac-Gens verliehen.
- In der Zellbiologie als Auswahl-Antibiotikum in Kultursystemen für Säugetierzellen weit verbreitet
- Der empfohlene Konzentrationsbereich liegt zwischen 0,2 und 5,0 μg/ml.
- Kann bei Konzentrationen von nur 1 μg/ml toxisch für eukaryotische Zellen sein.
- Wird mit einer Konzentration von 10 mg/ml in 20 mM HEPES-Puffer (pH 7,2 bis 7,5) geliefert.
Zellkultur, Klonierung, Drosophila S2 Zellkultur, Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Selektion, Sf9- und Sf21-Zellkultur, Transfektion, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C Versandbedingungen: Haltbarkeit Tiefkühlprodukte: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Säugetierzellkultur, Insektenzellkultur | |
Antibiotikum | |
HEPES | |
Gibco™ | |
Trockeneis |
10 mg/mL | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Eukaryotische Auswahl⁄Erzeugung stabiler Zelllinien | |
10 Fläschchen |
Sicherheit und Handhabung
- Puromycin
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: puromycin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
963986 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A1113802,A1113803 |
964011 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A1113802,A1113803 |
964019 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A1113802,A1113803 |
963960 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A1113802,A1113803 |
963973 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A1113802,A1113803 |