Learn More
Invitrogen™ Humanes HAAO, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0888
Beschreibung
HAAO Synthetisches Peptid, PEP-0888, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 17 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem HAAO überein. PEP-0888 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20774 verwendet werden.
Spezifikation
23498 | |
gereinigt | |
Humanes HAAO | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P46952 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
HAAO | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μg | |
PBS |