Learn More
Memmert™ Software AtmoCONTROL für UF750plus
AtmoCONTROL Software erfüllt die Anforderungen für die Verwendung elektronisch gespeicherter Datensätze und elektronischer Signaturen.
Marke:  Memmert™ UF750plusFDAQ1
Artikelnummer. 17509615
  • 2625.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit FDA kompatible Software AtmoCONTROL
  • Erfüllt die Anforderungen für die Verwendung elektronisch gespeicherter Datensätze und elektronischer Signaturen gemäß der Verordnung 21 CFR Part 11 der US Food and Drug Administration (FDA)
  • Basislizenz für die Steuerung einer Einheit
  • Entsprechende IQ/OQ-Dokumente in deutscher und englischer Sprache (ohne Aufpreis)
Spezifikation
Spezifikation
Verordnung 21 CFR Teil 11 der US Food and Drug Administration (FDA)
UF750plus Ofen
Software
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Software AtmoCONTROL für UF750plus > Kann verwendet werden mit: UF750plus