Learn More
Invitrogen™ Humanes ZIP1, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1180
Beschreibung
11180
Dieses Peptid stimmt mit den 16 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem ZIP1 überein. PEP-1180 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 21066 verwendet werden.
Spezifikation
27173 | |
gereinigt | |
Humanes ZIP1 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q9NY26 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
SLC39A1 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μg | |
PBS |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.