Learn More
Invitrogen™ Humanes CTRP4, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Brand:  Invitrogen™ PEP0271
Product Code. 15226489
  • 141.00 € / 50 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Explore more special offers
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Description
Description
CTRP4 Synthetisches Peptid, PEP-0271, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 16 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem CTRP4 überein. PEP-0271 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20151 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
114900
gereinigt
Human-CTRP4
-20 °C
Flüssig
Blockierungs-Assay, Kontrolle
No
Peptid
RUO - research use only
Human
Q9BXJ3
200 μg/ml
Synthetisches Peptid
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
C1QTNF4
0.02 % Natriumazid
50 μg
PBS
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ Humanes CTRP4, Synthetisches Peptid, Invitrogen™ > 50 μg