Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 1 bis 10 ml
Präzisionsgeformt aus hochreinem, DiHEMDA- und oleamidfreiem, nativem Polypropylen. BrandTech™ BRAND™ Pipettenspitzen mit 1 bis 10 ml eignen sich optimal für die Arbeit mit der Mikroliterpipette Transferpette™ S 10 ml. Kompatibel mit Eppendorf™ Systemen.
Marke:  BRAND™ 702604
196.93 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10169482
  • 258.00 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Umweltverträglich hergestellt aus hochreinem Polypropylen, frei von Oleamid und DiHEMDA.
  • Die sauberen, hydrophoben Oberflächen gewährleisten eine geringere Probenrückhaltung sowie höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
  • Ideal für Arbeiten mit der Mikroliterpipette Transferpette™ S 10 ml.
    • Kompatibel mit Eppendorf™ Systemen.
      TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 10 μl
15.65 cm
Bulk
Mikroliter Pipetten-Transferpette™ S 10 ml
Unsteril
Frei von DiHEMDA und Oleamid
Bagged, 10 x 100 Tips
Polypropylen
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0000013368 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2025 Catalog Number702604
Chargennummer0000013194 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog Number702604
Chargennummer0000013261 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/01/2025 Catalog Number702604
Chargennummer0000013237 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog Number702604
Chargennummer0000013164 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2024 Catalog Number702604
Name des Produkts
BRAND™ Pipettenspitzen, 1 bis 10 ml > 10-ml-Spitzen; Pipettenspitzen; Großpackung; 10 Beutel mit 100 Spitzen; 1000 Spitzen; Vol.:1 bis 10 ml