Learn More
Macherey-Nagel™ Lipodex™ G GC-Kapillarsäule
Ermöglicht die Analyse vieler Verbindungen ohne Derivatisierung. Macherey-Nagel™ LIPODEX™ G Kapillarsäulen für GC sind Phasen mit acht γ-Cyclodextrin-Glukoseeinheiten für die Enantiomertrennung in der Gaschromatographie. Diese lipophile Phase mit langen nicht polaren Liganden ist eine chemisch nicht gebundene Phase.
Marke: Macherey-Nagel™ 723379.50
Benachrichtigungen:
Wasser als Lösungsmittel ist für alle Cyclodextrinphasen strengstens verboten. Es wird empfohlen, die Probe zu trocknen und in einem geeigneten nicht polaren Lösungsmittel aufzulösen.
Beschreibung
Ein großer Vorteil der LIPODEX-Säulen besteht darin, dass viele Verbindungen ohne Derivatisierung analysiert werden können. Bei bestimmten Substanzen kann die Enantioselektivität jedoch durch Bildung von Derivaten günstig beeinflusst werden. Die regioselektive Alkylierung und/oder Acylierung der Hydroxylgruppen führt zu lipophilen Phasen mit unterschiedlicher Enantioselektivität, die sich gut für GC-Enantiomer-Analysen eignen.
Es ist nicht möglich, eine allgemeine Vorhersage zu machen, welche LIPODEX™-Phase eine gegebene Trennungsaufgabe lösen könnte. Auch bei Verbindungen mit geringen strukturellen Unterschieden oder innerhalb homologer Serien kann die Enantiodifferenzierung ganz anders sein.
- Basismaterial: Zyklische Oligosaccharide, die aus acht γ-Cyclodextrin-Glucoseeinheiten bestehen, die durch α-1,4-Verbindungen miteinander verbunden sind
- Oktakis-(2,3-Di-O-Pentyl-6-O-Methyl)-γ-Cyclodextrin
- Liganden: R2=R3=Pentyl, R6=Methyl; n=3
- Empfohlen für Mentholisomere, Ketone, Alkohole, Carbonsäureester, Terpene
Spezifikation
Für isotherme Vorgänge:220 °C, für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm:240 °C | |
GC Kapillarsäule | |
Lipodex™ G | |
50 m | |
Unpolar |
0,4 mm | |
0,25 mm | |
GC-Enantiomertrennung | |
Lipodex™ G | |
Je 1 |