Learn More
Gestigkeit Harry™ Heizplatte, 50 bis 500 °C, Keramik
Form: Rechteckig; Größe: 22,8 x 16,9 in.
Marke:  Gestigkeit Harry™ 44SR
Artikelnummer. 10384231
  • 2380.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Shape: Rectangle; Size: 22.8 x 16.9 in.
Spezifikation
Spezifikation
Heizplatte
400 V
22,8 x 16,9 in.
440 mm
100 mm
590 mm
400 V, 50/60 Hz, 5700 W
Rechteck
Keramik
50 °C bis 500 °C
25.4 lb.
11,5 kg
5700 W
50/60 Hz
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Gestigkeit Harry™ Heizplatte, 50 bis 500 °C, Keramik > Wirkleistung: 5700 W