Learn More
Holmium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Description
Holmium(III) chloride has many application in the field of nuclear industry, lasers research applications. It is also employed in calibration of optical spectrophotometers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Holmium(III) chloride |
Schmelzpunkt | 718°C |
Namenshinweis | Anhydrous |
Menge | 5 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Merck Index | 14,4727 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
IUPAC-Name | Holmiumtrichlorid |
Formelmasse | 271.29 |
Reinheit (%) | 99.9% |
Show More |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P18I059 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 018681.06,018681.14 |
X11H019 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 018681.06,018681.14 |
S23G065 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 018681.06,018681.14 |
S21H066 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 018681.06,018681.14 |
M02F036 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 018681.06,018681.14 |