Learn More
Holmium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11393457
Holmium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393457
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11393457
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 018681.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Holmium(III) chloride has many application in the field of nuclear industry, lasers research applications. It is also employed in calibration of optical spectrophotometers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10138-62-2
Summenformel Cl3Ho
Molekulargewicht (g/mol) 271.28
MDL-Nummer MFCD00011051
InChI-Schlüssel PYOOBRULIYNHJR-UHFFFAOYSA-K
Synonym holmium chloride, holmium trichloride, holmium chloride hocl3, holmium iii chloride, wln: ho n-o3*3, holmium iii chloride, anhydrous, holmium iii chloride, anhydrous, ?hocl3, holmium iii chloride, anhydrous, powder trace metals basis, 3ar,8ar---4,4,8,8-tetrakis 3,5-diethylphenyl tetrahydro-2,2-dimethyl-6-phenyl-1,3-dioxolo 4,5-e dioxaphosphepinMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24992
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ho+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Holmium(III) chloride
Schmelzpunkt 718°C
Namenshinweis Anhydrous
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,4727
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Holmiumtrichlorid
Formelmasse 271.29
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.7 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP18I059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number018681.06,018681.14
ChargennummerX11H019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number018681.06,018681.14
ChargennummerS23G065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number018681.06,018681.14
ChargennummerS21H066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number018681.06,018681.14
ChargennummerM02F036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number018681.06,018681.14
Name des Produkts
Holmium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >