Learn More
Holmium(III)-nitratpentahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332538
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11332538
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014588.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14483-18-2 | H10HoN3O14 | 441.017 g/mol
Holmium(III) nitrate pentahydrate is used to prepare holmium-beta-cyclodextrin complex by reacting with beta- cyclodextrin, which posses potential pharmacological applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14483-18-2
Summenformel H10HoN3O14
Molekulargewicht (g/mol) 441.017
MDL-Nummer MFCD00149737
InChI-Schlüssel BJUGWWDCFYEYOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym holmium nitrate pentahydrate, ho.3no3.5h2o, holmium iii nitrate hydrate, holmium nitrate, holmium nitrate-water 1/3/5, holmium 3+ pentahydrate trinitronate, holmium iii nitrate pentahydrate, holmium 3+ pentahydrate trinitrate, nitric acid,holmium 3+ salt, pentahydrate 8ci,9ci, holmium iii nitrate pentahydrate trace metals basis
PubChem CID 25021754
IUPAC-Name Holmium(3+);trinitrat;pentahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.[Ho+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Holmium(III) nitrate pentahydrate
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN1477
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 441.02 (350.94 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Holmium(III) nitrate pentahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P370+P380+P375-Bei Brand: Umgebung räumen. Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, holmium(III) pentahydrate